77866
Fluorescent IEF-Marker pI 5.5 solution
3 mg/mL in 15 mM HCl
Sinônimo(s):
IEF-Marker fluorescent pI 5.5
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
peso molecular
Mw 321.27 g/mol
concentração
3 mg/mL in 15 mM HCl
fluorescência
λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.