89357
Fluorescent IEF-Marker pI 8.7 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Sinônimo(s):
IEF-Marker fluorescent pI 8.7
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescência
λex 390 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 8.7
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.