73097
L-Argininosuccinic acid lithium salt
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
N-{{[(4S)-4-Amino-4-carboxybutyl]amino}iminomethyl}-L-aspartic acid lithium salt, Lithium L-argininosuccinate
Ensaio
≥70% (qNMR)
≥95% (TLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
Impurezas
≤20% water
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
chave InChI
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?