23919
L-Argininosuccinic acid lithium salt
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
N-{{[(4S)-4-Amino-4-carboxybutyl]amino}iminomethyl}-L-aspartic acid lithium salt, Lithium L-argininosuccinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
chave InChI
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)