67563
3,4-Dihydroxy-5-methoxycinnamic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Methoxycaffeic acid, 5-Hydroxyferulic acid
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C10H10O5/c1-15-8-5-6(2-3-9(12)13)4-7(11)10(8)14/h2-5,11,14H,1H3,(H,12,13)/b3-2+
chave InChI
YFXWTVLDSKSYLW-NSCUHMNNSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)