65497
TRIS acetate-EDTA Buffer solution
for Northern and Southern blotting, solution
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Formulário
solution
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.3±0.2
densidade
1.00 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
TBE (Tris/Acetate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution has a lower buffering capacity than TBE buffer, but dsDNA runs faster with TAE buffer. This concentrate can be easily diluted to 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Aplicação
Suitable for use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures. Especially useful for dsDNA separations.
Componentes
The TAE liquid buffer is a 1x solution that contains 0.04M TRIS acetate and 0.001M EDTA in water.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?