61678
NIR-628
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Sinônimo(s):
2,10-Bis(3-aminopropoxy)dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione, 3,3′-[(8,16-Dihydro-8,16-dioxodibenzo[a,j]perylen-2,10-diyl)dioxy]dipropylamine
Ensaio
≥98.0% (HPCE)
forma
solid
pf
186-190 °C
solubilidade
acetonitrile: 0.5%, clear
fluorescência
λex 610 nm; λem 658 nm in acetonitrile
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
NCCCOc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(OCCCN)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C34H28N2O4/c35-13-3-15-39-19-10-12-22-27(17-19)33(37)25-7-1-5-23-29-21-11-9-20(40-16-4-14-36)18-28(21)34(38)26-8-2-6-24(32(26)29)30(22)31(23)25/h1-2,5-12,17-18H,3-4,13-16,35-36H2
chave InChI
GLYICBWZRQDSNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3