57857
Lithium iodoacetate
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
Iodoacetic acid lithium salt
Ensaio
≥97.0% (NT)
Impurezas
≤3% water
pf
239 °C (dec.) (lit.)
~245 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Li/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
RZCFQIDTJPHHFJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Atenção
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3