46951
Fluorescein isothiocyanate isomer I
≥97.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
FITC, Fluorescein 5-isothiocyanate
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤1.5% Isomer II
pf
>360 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble 0.1 g/10 mL
fluorescência
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
chave InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)