34321-M
FITC, Isomer I
Sinônimo(s):
FITC, Isomer I, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
orange-red
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
DMF: soluble
aqueous buffer, pH ≥ 9.0: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=Nc1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
chave InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3