44066
D-Sphingosine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Sphingosine, (2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, 4-Sphingenine, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
tipo de lipídio
sphingolipids
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
chave InChI
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?