Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (383A-74)
vial of 0.5 mL concentrate (383A-75)
bottle of 1.0 mL predilute (383A-77)
vial of 1.0 mL concentrate (383A-76)
bottle of 7.0 mL predilute (383A-78)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
controle
melanoma, schwannoma, skin melanocytes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Informações sobre genes
human ... SOX10(6663)
mouse ... Sox10(20665)
Categorias relacionadas
Descrição geral
SOX-10 is diffusely expressed in schwannomas and neurofibromas. SOX-10 reaction is not identified in any other mesenchymal and epithelial tumors except for myoepitheliomas and diffuse astrocytomas. SOX-10 expression is seen in sustentacular cells of pheochromocytomas and paragangliomas, and occasionally carcinoid tumors from various organs, but not in the tumor cells.
In normal tissues, SOX-10 is expressed in Schwann cells, melanocytes, and myoepithelial cells of salivary, bronchial, eccrine, and mammary glands. SOX-10 expression is also observed in mast cells in a variety of tissues and organs in both nuclear and cytoplasmic reaction.
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Immunohistochemistry (IHC) techniques and applications have greatly improved, dermatopathology is still largely based on H&E stained slides.This paper outlines ways in which IHC antibodies can be utilized for dermatopathology.