8.52195
Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N5([C@@H](COC5(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C30H30N2O6/c1-30(2)32(26(18-38-30)28(34)35)27(33)25(16-19-10-4-3-5-11-19)31-29(36)37-17-24-22-14-8-6-12-20(22)21-13-7-9-15-23(21)24/h3-15,24-26H,16-18H2,1-2H3,(H,31,36)(H,34,35)/t25-,26-/m0/s1
chave InChI
PQJUKTSKOYOXMZ-UIOOFZCWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -49.0 - -43.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.00 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2