31995
Barbital
BioXtra, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
5,5-Diethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5,5-Diethylbarbituric acid, Barbitone, Veronal
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pf
189-191 °C
solubilidade
alcohol: soluble 1 gm in 14 ml
chloroform: soluble 1 gm in 75 ml
diethyl ether: soluble 1 gm in 35 ml
water: soluble 1 gm in 13 ml (boiling)
water: soluble 1 gm in 130 ml
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
nitrobenzene: soluble
petroleum ether: soluble
pyridine: soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
chave InChI
FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?