30312
Nα-Methyl-L-lysine monohydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-6-Amino-2-(methylamino)hexanoic acid hydrochloride, N-Me-Lys-OH · HCl
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]/D 27.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-6(7(10)11)4-2-3-5-8;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
chave InChI
LWUKQYOOMILVOV-RGMNGODLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)