249R-2
Estrogen Receptor (EP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
300
500
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP1, monoclonal
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparo
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Informações legais
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)