Documentos Principais
24531C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-I Serum-Free Medium for Embryonic Stem Cells
without L-Glutamine, without Phenol Red, without Sodium Bicarbonate
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
descrição
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
2-8°C
Quantidade
Formulated to contain 20.7 grams of powder per liter of medium.
Informações legais
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)