Documentos Principais
210A-1
Sigma-Aldrich
Prolactin Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (210A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (210A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (210A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (210A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (210A-18)
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
controle
pituitary
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Nota de preparo
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)