17927
9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid
for HPLC derivatization, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
(9,10-Dihydro-9-oxo-10-acridinyl)acetic acid, 10-(Carboxymethyl)-9(10H)acridone
About This Item
Produtos recomendados
grau
for HPLC derivatization
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
solid
pf
~289 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO3/c17-14(18)9-16-12-7-3-1-5-10(12)15(19)11-6-2-4-8-13(11)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
chave InChI
UOMKBIIXHQIERR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3