Documentos Principais
16328
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-maleimidoethyl)ethylene glycol
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl {2-{2-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy}ethyl}carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
328.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)23-14(20)16-6-8-21-10-11-22-9-7-17-12(18)4-5-13(17)19/h4-5H,6-11H2,1-3H3,(H,16,20)
chave InChI
ANPNLGYUZZQPEV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5