15000
Bismarck Brown R
for microscopy (Bact., Hist.)
Sinônimo(s):
Basic Brown 4, Vesuvine
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Bact., Hist.)
Formulário
powder or crystals
pf
222 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
methanol: 0.01 g/10 mL, red
εmax
≥250 at 463-473 nm in 50% ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cc1cc(\N=N\c2ccc(C)c(c2)\N=N\c3cc(C)c(N)cc3N)c(N)cc1N
InChI
1S/C21H24N8.2ClH/c1-11-4-5-14(26-28-20-6-12(2)15(22)9-17(20)24)8-19(11)27-29-21-7-13(3)16(23)10-18(21)25;;/h4-10H,22-25H2,1-3H3;2*1H/b28-26+,29-27+;;
chave InChI
WLKAMFOFXYCYDK-CYXDXXRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
decolouration of different synthetic dyes