13110
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
BTEE
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester, ≥98.0% (NT)
Ensaio
≥98.0% (NT)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −26±3°, c = 1% in ethanol
cor
white
pf
118-121 °C (lit.)
118-122 °C
solubilidade
methanol: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless (
)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(12-13-8-10-15(20)11-9-13)19-17(21)14-6-4-3-5-7-14/h3-11,16,20H,2,12H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
chave InChI
SRLROPAFMUDDRC-INIZCTEOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3