11009
L-Arginina
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinônimo(s):
Ácido (S)-2-amino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (NT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
perda
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
white
pH
10.5-12.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pf
222 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
chave InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Aplicação
- L-Arginine-Dependent Nitric Oxide Production in the Blood of Patients with Type 2 Diabetes: A Pilot, Five-Year Prospective Study.: This study examines the role of L-Arginine in nitric oxide production in diabetic patients, proposing its potential benefits for managing vascular complications in diabetes (Stoian et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?