100-05N
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells: CADMEC/HMVEC, neonatal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Endothelial
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
CADMEC/HMVEC provide an excellent model system to study many aspects of endothelial function and disease, especially those related to the microvasculature and capillary systems. HMVEC/CADMEC have been shown to express vWF, CD36 and CD31, are able to uptake DiI-Ac-LDL and are positive for functional activity by cytokine-stimulated leukocyte adherence.
Select HMVEC lots have been additionally tested to demonstrate stimulation-dependent angiogenesis and key endothelial cell signaling pathways (phosphorylation of VEGFR, Akt, MAPK, and expression of Tie2, eNOS, Axl and Etk/Bmx).
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Nota de preparo
- 2nd passage, >500,000 cells in Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 16 doublings
Rotina de subcultura
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
Technical information for working with human dermal microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation