04677
Rutinose
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-O-(α-L-Rhamnopyranosyl)-D-glucose, 6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-D-glucose
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
solid
cor
white to light beige
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O10/c1-4-7(16)10(19)11(20)12(22-4)21-3-6(15)9(18)8(17)5(14)2-13/h2,4-12,14-20H,3H2,1H3/t4-,5-,6+,7-,8+,9+,10+,11+,12+/m0/s1
chave InChI
CPYCUQCIDSHOHI-IFLAJBTPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3