Documentos Principais
95068
Supelco
D-(+)-Raffinose pentahydrate
analytical standard
Sinônimo(s):
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose, Melitriose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O16 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
594.51
Beilstein:
99541
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 105±2°, c = 10 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
Impurezas
13-17% water
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
chave InChI
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Raffinose pentahydrate is a crystalline form of pharmaceutical sugar, raffinose which may act as ′scavengers′ or ′reservoirs′ for water with the pharmaceutical formulations.
Aplicação
D-(+)-Raffinose pentahydrate may be used as a standard for the determination of free sugars of plants for separating the trimethylsilyl ethers by gas chromatography method.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
Y0000070
Isomaltooligosaccharide
D-(+)-Glicose analytical standard
Supelco
47249
D-(+)-Glicose
Gas chromatography of carbohydrates the quantitative determination of the free sugars of plants as their trimethylsilyl ethers.
Davison PK and Young R
Journal of Chromatography A, 41(8), 12-21 (1969)
Water vapour sorption by pharmaceutical sugars.
Hancock BC and Shamblin SL
Pharmaceutical Science and Technology Today, 1(8), 345-351 (1998)