Documentos Principais
04394
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Nitrospira sp., recombinant
≥10.0 U/g
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bacterial (Nitrospira spp.)
Nível de qualidade
atividade específica
≥10.0 U/g
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
chave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Definição da unidade
1 Unit corresponds to the amount which oxidizes 1 μmol of ABTS per minute at 25°C and pH 5.0
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)