pressão de vapor
1.4 mmHg ( 0 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
993 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Investigations of the reaction mechanism of sodium with hydrogen fluoride to form sodium fluoride and the adsorption of hydrogen fluoride on sodium fluoride monomer and tetramer.: The paper delves into the reaction mechanisms between sodium and hydrogen fluoride, and the adsorption properties of hydrogen fluoride on sodium fluoride structures, which are vital for chemical synthesis and industrial applications (Yu et al., 2024).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1