Agency
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 40 mg/mL, clear, colorless
densidade
1.440 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A catalyst to synthesize poly(δ-valerolactone) via bulk-ring opening polymerization.
- A ligand to synthesize metal-organic frameworks.
- A reagent in the preparation of borate buffer.
- A crosslinker to electrospun dextran nanofibers.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1