BX0865
Ácido bórico
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Boracic Acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.5% (alkalimetric)
Formulário
crystals, granules or powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.005% Insoluble in methanol
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 49.2 g/L at 20 °C
densidade
1.49 g/cm3 at 23 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de análise
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.001% max
Form: Crystals or granular powder
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble in methanol: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Nonvolatile with methanol: 0.05% max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1