Documentos Principais
1.32264
Sigma-Aldrich
Ácido bórico
powder, Technipur®
About This Item
Fórmula linear:
H3BO3
Número CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
160 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1