77240
Peracetic acid solution
purum, ~39% in acetic acid (RT)
Sinônimo(s):
Peroxyacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
38.5-41.5% (iodometric, redox titration)
~39% in acetic acid (RT)
Impurezas
≤6% H2O2
~45% acetic acid
índice de refração
n20/D 1.391
densidade
1.15 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
chave InChI
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?