746479
Brometo de lítio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 hPa ( 748 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
pf
550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Solvent-free condensation of arylene diamines and esters to synthesize 2-substituted benzimidazoles and imidazopyridines.
- Three-component condensation of aldehydes, β-ketoesters, and urea to synthesize dihydropyrimidinones via Biginelli reaction.
- Solvent-free Ehrlich-Sachs reaction.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.