63139
Magnesium sulfate hydrate
purum p.a., ≥99.0% (calc. on dried material, KT)
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Ensaio
≥99.0% (calc. on dried material, KT)
forma
powder
perda
26-36% loss on ignition, 500°C
pH
6.5-8 (25 °C, 120.4 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1