62609
Lithium sulfate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (dried basis, T)
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (dried basis, T)
Formulário
powder or crystals
perda
13.0-15.0% loss on drying
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
chave InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?