404985
Titanium(IV) chloride solution
0.09 M in 20% HCl
Sinônimo(s):
Titanium tetrachloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
concentração
0.09 M in 20% HCl
densidade
1.099 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?