398152
Lithium sulfate monohydrate
ACS reagent, ≥99.0% dry basis
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% dry basis
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.01% insolubles
perda
13.0-15.0% loss on drying
pH
5-7 (25 °C, 128 g/L)
solubilidade
water: soluble 128 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
chave InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1