Documentos Principais
357413
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, fuming
reagent grade, 30% free SO3 basis
Sinônimo(s):
Oleum
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4 · (SO3)x
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 25 °C)
Formulário
liquid (viscous, may be cloudy)
concentração
30% (free SO3)
densidade
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
chave InChI
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Atenção
may contains particles
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)