Documentos Principais
334278
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 3 Å
pellets, 3.2 mm
Sinônimo(s):
Molecular Sieve UOP Type 3Å
About This Item
Fórmula linear:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
Formulário
pellets
tamanho de partícula
3.2 mm
tamanho de poro
3 Å
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)