33064
2-Methyl-1-propanol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sinônimo(s):
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
10.6 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.001% non-volatile matter
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.004% free acid (as C3H7COOH)
≤0.005% iso-butyraldehyd (GC)
≤0.005% n-butyraldehyde (GC)
≤0.02% butanone
≤0.05% 2-butanol
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% 1-butanol
índice de refração
n20/D 1.3950-1.3960
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
108 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CO
adequação
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?