32247
Petroleum ether
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., high boiling, bp 50-70 °C
Sinônimo(s):
Petroleum benzin
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
25.8 psi
grau
puriss. p.a.
forma
liquid
Impurezas
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.372-1.376
pb
50-70 °C
valor de iodo
≤0.3
densidade
0.661-0.664 g/mL at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< -40 °C - closed cup