Documentos Principais
309079
Sigma-Aldrich
Ácido nítrico
red, fuming, HNO3 >90 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
5.0-10.0% (% N2O3, titration)
Formulário
liquid
composição
HNO3, >90%
Impurezas
5-10% dissolved oxides as N2O3
cor
red
pH
<1 (20 °C)
p.e.
120.5 °C (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nitric acid is an oxidizing agent used in the oxidation and nitration of organic molecules.
Aplicação
Nitric acid can be used as:
  • A catalyst for the aerobic conversion of benzyl ethers to benzaldehydes.
  • An oxidant for the oxidative bromination of activated aromatic compounds using alkali metal bromide salts to synthesize corresponding bromo-derivatives.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 698-698 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 590-590 (1994)
Nitric acid purification of single-walled carbon nanotubes.
Hu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(5), 13838-13842 (2003)
Oxidation of multiwalled carbon nanotubes by nitric acid.
Rosca ID, et al.
Carbon, 43(15), 3124-3131 (2005)
Heterogeneous reactivity of gaseous nitric acid on Al2O3, CaCO3, and atmospheric dust samples: A Knudsen cell study.
Hanisch F and Crowley JN.
The Journal of Physical Chemistry A, 105(13), 3096-3106 (2001)