269336
Peracetic acid solution
32 wt. % in dilute acetic acid
Sinônimo(s):
Peroxyacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
20 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
composição
acetic acid, 40-45%
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
29.0-35% (by sodium thiosulfate, titration)
32 wt. % in dilute acetic acid
Impurezas
<6.0% hydrogen peroxide
índice de refração
n20/D 1.3876
pH
<1
densidade
1.13 g/mL at 25 °C
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
chave InChI
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Easily synthesized
- Environmentally benign reagent
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
56 °C