481858
Methyl p-tolyl sulfoxide
97%
Sinônimo(s):
(±)-Methyl p-toluene sulfoxide, (±)-p-Tolyl methyl sulfoxide, 1-Methanesulfinyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(methylsulfinyl)benzene, 4-(Methylsulfinyl)toluene, 4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 4-Toluene methyl sulfoxide, Methyl 4-methylphenyl sulfoxide, p-Methylphenyl methyl sulfoxide, p-Tolyl methyl sulfoxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pb
113-114 °C/2 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
sulfoxide
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3
chave InChI
FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?