Documentos Principais
T42803
Sigma-Aldrich
p-Tolyl sulfoxide
97%
Sinônimo(s):
1,1′-Sulfinylbis[4-methylbenzene], 1-Methyl-4-(4-methylphenyl)sulfinylbenzene, 4,4′-Dimethyldiphenyl sulfoxide, 4,4′-Ditolyl sulfoxide, 4,4′-Sulfinylbis(methylbenzene), Bis(4-methylphenyl) sulfoxide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
230.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
94-96 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14OS/c1-11-3-7-13(8-4-11)16(15)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
chave InChI
MJWNJEJCQHNDNM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nathalia B D Lima et al.
PloS one, 10(12), e0143998-e0143998 (2015-12-29)
β-diketonates are customary bidentate ligands in highly luminescent ternary europium complexes, such as Eu(β-diketonate)3(L)2, where L stands for a nonionic ligand. Usually, the syntheses of these complexes start by adding, to an europium salt such as EuCl3(H2O)6, three equivalents of