25023
Acetato de sódio
puriss., anhydrous, ≥98%, powder
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
Impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
perda
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)