232106
Phosphorus pentasulfide
99%
Sinônimo(s):
Phosphorus(V) sulfide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
p.e.
514 °C
pf
280-284 °C (lit.)
densidade
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
chave InChI
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Bandgap polymer poly(isothianaphthene).
- 3,5-diiodo-2-thiopyridone and 3,5-diiodo-4-thiopyridone.
- Phosphorus pentasulfide can also be used:,In the conversion of carbonyls to thiocarbonyls.
- To activate alcohols and carboxylic acid.
- To convert furan to thiophene.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?