22138
Terra de diatomáceas, fluxo calcinado
filter aid, flux calcined
Sinônimo(s):
Diatomaceous earth, flux-calcined
Formulário
powder or granules
qualidade
flux calcined
treated with sodium carbonate
composição
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.6%
perda
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
tamanho de partícula
≤94.3 μm (81% (acc. to Cilas))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)