grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder, crystals or granules
Impurezas
≤0.005% insolubles
resíduo de ignição
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
pb
210 °C (lit.)
pf
169 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): passes test (lim. ~5 ppm)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
chave InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1