18412
Hydrazine hydrate solution
78-82% (iodometric)
Sinônimo(s):
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
78-82% (iodometric)
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
chave InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)